Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03041410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Birnenförmig
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
NS 14/23 | |
5 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff > NS 14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur