Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
41.25 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung seitlich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung seitlich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11886104
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03042949
NS 29/32 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11953381
View Documents
Lenz Laborglasintrumente
03041410
NS 14/23
217.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Speziell für Rotationsverdampfer
  • Mit Mittelhals und konischem Gelenk
  • Birnenförmig
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Specifications
Specifications
Duran Glas