Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampferkolben mit konischem Verbindungsboden eignen sich zur Herstellung von Lösungen oder für die Aufnahme, Aufbewahrung oder Messung von Chemikalien. Sie sind aus langlebigem DURAN™ Glas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03042970
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Mittelhals und konischer Verbindung
- Birnenförmig mit Beschriftungsetikett
- Lieferbar in zahlreichen Kapazitäten
Spezifikation
1000 ml | |
Rotationsverdampfer | |
126 mm |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Mittelhals |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas > Fassungsvermögen:1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur