Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joints can be used to make solutions or to hold, contain, collect or measure chemicals and are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03042970
Artikelnummer. 11806204
  • 650.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit NS-Hülse 29/32. Starkwandig, birnenförmig, zentriert, Material: DURAN™.
Volumen: 1000mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas > Capacity: 1000mL