Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturelektrode PH5TEMB01P
Eutech™ bietet eine Auswahl an Temperaturmessgeräten und Elektroden für den Einsatz in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X210303
52.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11816332
  • 96.98 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ bietet eine Auswahl an Temperaturmessgeräten und Elektroden für den Einsatz in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen. Die Temperaturelektrode PH5TEMB01P ist eine vielseitige Elektrode aus Edelstahl und hat einen Temperaturbereich von 0 bis 100 ºC.
Merkmale:
  • Parameter: Temperatur
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 °°C
  • Material: Edelstahl 304
  • Abmessungen (Schaft): 84 x 3 mm
  • Abmessungen (Griff): 85 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Anschluss: 2.5 mm-Klinkenstecker
  • Verwendung mit: pH 110 / pH 11 / Ion 6+ / pH 6+ / pH 5+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 °C bis 100 °C
Temperaturelektrode
Klinkenstecker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturelektrode PH5TEMB01P >