Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturmessgerät der Eutech™ Temp 10-Serie
Eutech™ bietet eine Auswahl an Temperaturmessgeräten für die Verwendung in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X450408
Artikelnummer. 15398397
  • 318.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Die robuste und anwenderfreundliche Eutech™ Temp 10-Serie verfügt über ein großes, hintergrundbeleuchtetes zweizeiliges LCD-Display, das Ihnen klare, genaue Messwerte und Min.-/Max.-Temperatur liefert, selbst in dunklen Umgebungen. Die Temp 10-Serie hat ein ergonomisches Design, das perfekt in Ihre Handfläche passt, und bietet maximalen, freihändigen Komfort durch unseren exklusiven, separat erhältlichen Drei-Wege-Kit für den freihändigen Betrieb.
Merkmale:
Anwenderfreundlich
  • Automatische Kalibrierung– lassen Sie die Elektrode einfach in Eiswasser und drücken Sie ‘CAL’, um die Kalibrierung durchzuführen
  • Minimale/maximale Temperatur auf Knopfdruck
  • Doppeldisplay zeigt den aktuellen und den Min/Max-Messwert an
  • Große, leicht ablesbare, beleuchtete Anzeige
Vielseitig
  • Messung von -250 bis 1372 °C
  • Für eine Vielzahl von Temperatursonden mit standardmäßigen Minianschlüssen
  • Exklusive 3-Wege-Option, damit die Hände frei sind* – Hängen Sie das Messgerät an ein Rohr oder den Gürtel, kleben Sie es auf eine metallische Oberfläche oder stellen Sie es einfach auf einen Tisch
Robuste Konstruktion
  • Gemäß IP54 spritzwassergeschützt mit versiegeltem Tastenfeld und ABS-Kunststoffgehäuse
  • Eine Gummischutzhülle sorgt für einen sicheren Halt und dient gleichzeitig als Tischständer.
Hinweis: Ein Temperatursensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen & Gewicht 175 x 97 x 42 mm (L x B x T), 267 g (ohne Hülse); 180 x 102 x 52 mm (L x B x T), 362 g (mit Hülse)
LCD: 58 X 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung
-250 °C bis +1372 °C
-40 bis +65 °C (-40  bis +149 °F); 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
3 AA-1,5 V-Alkalibatterien
Min/Max. Messwert, automatische Abschaltung: 17.5 Minuten (wählbar), Haltefunktion, Stabilitätsanzeige, Einfacheingang, Eindringschutz: -529 IP54 für staub- und wasserbeständige Gehäuse
Thermometer
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturmessgerät der Eutech™ Temp 10-Serie >