Learn More
TDS 442 Standard-Lösung
Für die TDS Kalibrierung und Standards können Sie aus unseren verfügbaren Eutech™ TDS Standards, Kalibrierungen und Lösungen auswählen
19.10 CHF - 19.80 CHF
Spezifikation
Verpackung | Kunststoffflasche |
---|---|
Menge | 480 ml |
Lösungstyp | Standardlösung |
Farbe | Farblos |
Typ | Standardlösung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15107623
|
Thermo Scientific Eutech
01X109104 |
1000 ppm 442 Standard-Lösung |
19.10 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15197613
|
Thermo Scientific Eutech
01X109102 |
300 ppm 442 Standard-Lösung |
19.10 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15117623
|
Thermo Scientific Eutech
01X109101 |
3000 ppm 442 Kalibrierlösung |
19.10 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11549124
|
Thermo Scientific Eutech
01X109105 |
50 ppm 442 Kalibrierlösung |
19.80 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Eutech™ TDS Standardlösungen werden als Standards für TDS Messgeräte verwendet. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits-TDS-Messungen mit den Eutech™ TDS Messgeräten vor Ort, in Laboren und in Schulen.
Merkmale:
- Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Spezifikation
Kunststoffflasche | |
Standardlösung | |
Standardlösung | |
Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor |
480 ml | |
Farblos | |
7 | |
Flüssig |