Learn More
TDS 442 Standard-Lösung
Für die TDS Kalibrierung und Standards können Sie aus unseren verfügbaren Eutech™ TDS Standards, Kalibrierungen und Lösungen auswählen
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X109105
16.31 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Eutech™ TDS Standardlösungen werden als Standards für TDS Messgeräte verwendet. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits-TDS-Messungen mit den Eutech™ TDS Messgeräten vor Ort, in Laboren und in Schulen.
Merkmale:
- Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Spezifikation
50 ppm 442 Kalibrierlösung | |
480 ml | |
Farblos | |
7 | |
Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor |
Kunststoffflasche | |
Standardlösung | |
Standardlösung | |
Ca. 100Grad C | |
Flüssig |