Learn More
TDS 442 Standard-Lösung
Für die TDS Kalibrierung und Standards können Sie aus unseren verfügbaren Eutech™ TDS Standards, Kalibrierungen und Lösungen auswählen
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X109104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15107623
  • 21.11 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Eutech™ TDS Standardlösungen werden als Standards für TDS Messgeräte verwendet. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits-TDS-Messungen mit den Eutech™ TDS Messgeräten vor Ort, in Laboren und in Schulen.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ppm 442 Standard-Lösung
480 ml
Farblos
7
Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor
Kunststoffflasche
Standardlösung
Standardlösung
102.4 °C
Flüssig