Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
420.09 CHF - 590.94 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Enthält Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) pH 0.01
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11529164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
01X244911
Eutech pH 5+ Messgerät mit ATC-Elektrode ECPHTEM01P, Gummirüstung/Ständer
420.09 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11539164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
01X244913
Eutech pH 5+ Messgerät mit 3-in-1 pH/Temperatur-Kombinationselektrode ECFC7352901B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml), Gummirüstung/Ständer
590.94 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden; das Eutech™ pH 5 + Messgerät ist die ideale Wahl für pH-Anwendungen.
Merkmale:
  • Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
  • pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Spezifikation
Spezifikation
±0,01
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen
pH 0.01
0 °C bis 100 °C
LCD
4 AAA-Baterien, 1.4 V
±0,5 °C
0 bis 14
2 bis 5
0,1 °C
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C)