Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X244913
557.54 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden; das Eutech™ pH 5 + Messgerät ist die ideale Wahl für pH-Anwendungen.
Merkmale:
- Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
- pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Spezifikation
Eutech pH 5+ Messgerät mit 3-in-1 pH/Temperatur-Kombinationselektrode ECFC7352901B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml), Gummirüstung/Ständer | |
±0,5 °C | |
0 bis 14 | |
2 bis 5 | |
0,1 °C | |
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C) | |
pH Meter with 3-in-1 Electrode |
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen | |
±0,01 | |
pH 0.01 | |
0 °C bis 100 °C | |
LCD | |
4 AAA-Baterien, 1.4 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13