Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X244911
268.65 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11529164
  • 420.09 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden; das Eutech™ pH 5 + Messgerät ist die ideale Wahl für pH-Anwendungen.
Merkmale:
  • Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
  • pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eutech pH 5+ Messgerät mit ATC-Elektrode ECPHTEM01P, Gummirüstung/Ständer
±0,5 °C
0 bis 14
2 bis 5
0,1 °C
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C)
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen
±0,01
pH 0.01
0 °C bis 100 °C
LCD
4 AAA-Baterien, 1.4 V