Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
1296.45 CHF - 1427.10 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±0,2 |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
Bereich (pH) | -2 bis 20 |
Auflösung (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11573855
|
Thermo Scientific™
01X543901 |
Intergral Electrod Holder |
1296.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11583855
|
Thermo Scientific™
01X543902 |
pH Electrode, ATC Probe |
1427.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Übergroßer Bildschirm mit großen Schriftarten und dennoch kompakt – Das Eutech pH2700-Messgerät bietet einen leicht ablesbaren Bildschirm, der mehr anzeigt. Zeigen Sie pH- oder ORP-Messwerte mit Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierungspunkten, Datum und Uhrzeit auf einmal an!
Eigenschaften
- Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Schnelle, einfache Elektrodendiagnose mit mehreren pH-Anstiegen und Offset-Anzeige
- Der permanente Speicher fasst bis zu 500 Datenpunkten– mit Zeit- und Datumsstempel, um die GLP-Konformität zu gewährleisten
- Kalibrieren Sie mit bis zu 5 benutzerdefinierten pH-Puffern – Verwenden Sie alle pH-Werte, die ≥1.0 pH-Einheit auseinander liegen
- Alarm ''CAL-fällig''– keine veralteten Kalibrierungen mehr!
- Automatische Protokollierungsfunktion für eine komfortable kontinuierliche Überwachung
- Kennwortschutz für Einrichtung und Kalibrierung
- Puffersets: USA, NIST, DIN, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzerdefiniert
Anwendungen
- Für Bildungszwecke: Nützlich für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen
- Für das Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests, bei denen GLP-Datenmanagement erforderlich ist. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
Spezifikation
±0,2 | |
-2 bis 20 | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatische Datenprotokollierung |
±0,002 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
500 mit Datum und Uhrzeit |