Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X543902
1206.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Übergroßer Bildschirm mit großen Schriftarten und dennoch kompakt – Das Eutech pH2700-Messgerät bietet einen leicht ablesbaren Bildschirm, der mehr anzeigt. Zeigen Sie pH- oder ORP-Messwerte mit Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierungspunkten, Datum und Uhrzeit auf einmal an!
Eigenschaften
- Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Schnelle, einfache Elektrodendiagnose mit mehreren pH-Anstiegen und Offset-Anzeige
- Der nichtflüchtige Speicher beinhaltet bis zu 500 Datenpunkte – Zeit- und Datumsstempel, um die GLP-Konformität zu gewährleisten
- Kalibrieren Sie mit bis zu 5 benutzerdefinierten pH-Puffern – Verwenden Sie alle pH-Werte, die ≥1.0 pH-Einheit auseinander liegen
- Alarm wegen Kalibrierfälligkeit – keine überfälligen Kalibrierungen mehr!
- Automatische Protokollierungsfunktion für eine komfortable, kontinuierliche Überwachung
- Kennwortschutz für Einrichtung und Kalibrierung
Anwendungen
- Bildung: Für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen einsetzbar
- Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests, bei denen GLP-Datenmanagement erforderlich ist. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH- Bereich: -2.000 bis 20.000
- Auflösung: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
- Genauigkeit: ±0.002 pH + 1 LSD
- Kal. Punkte: Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
- Puffersätze: USA, NIST, DIN, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzerdefiniert
ORP
- Bereich: ±2000.0 mV
- Rel.mV-Bereich: ±2000.0 mV
- Auflösung: 0.1 mV
- Genauigkeit: ±0.2 mV
Temperatur
- Bereich (Messgerät): 0.0 bis 100.0 °C / 32.0 bis 212.0 °F
- Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °F
- Genauigkeit: ±0.3 °C / ±0.5 °F
- Kompensierung: ATC /mTC
- Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SmPS)
Spezifikation
Eutech pH 2700 Messgerät mit pH-Elektrode (ECFG7370101B), ATC-Sonde (PH5TEMB01P), integriertem Elektrodenhalter, 100/240 VAC-Adapter, RS232 Kabel & Nachfülllösung für pH-Elektrode, 60 ml | |
0,3 °C/0,5 °F | |
±0,002 | |
-2 bis 20 | |
Max. 6 | |
500 mit Datum und Uhrzeit |
pH Electrode, ATC Probe | |
±0,2 | |
RS-232 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatische Datenprotokollierung |