Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multiparameter-Messgerätekit
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651640
1109.71 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ihre All-in-One-Lösung für Forschungsaufgaben mit mehreren Parametern im Labor. Der Multi-Parameter Eutech PC 450 misst pH/mV/Leitfähigkeit/Gesamtgelöste Feststoffe/Salinität/Temperatur. Es kann mit einer einzelnen pH/Con-Sonde oder separaten pH- und Leitfähigkeitssonden verwendet werden.
Eigenschaften
- Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
- Wechseln Sie zwischen pH-Wert, mV, Leitfähigkeit, TDS und Salinität mit nur einem Knopfdruck.
- Großes, hintergrundbeleuchtetes, benutzerdefiniertes Display – Ermöglicht die Anzeige von Messungen mit Temperatur
- Grip-Clip™ – Schnell und einfach getrennte pH- und Leitfähigkeitselektroden gleichzeitig an Ihrem Probenbehälter oder Becher befestigen
- Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue, manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
- Automatische Puffererkennung – automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Intuitive, benutzerfreundliche Symbole – Elektrodenstatus zeigt pH-Anstieg oder Zellkonstante an
- Auto-Range-Leitfähigkeit von 0 bis 199.9 ms in fünf Bereichen – mit bis zu fünf Kalibrierungspunkten
- Wählbare Zellkonstante – 0.10, 1.00 oder 10.0
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient – von 0.00 bis 10.00 % pro ° C
- Konversionsfaktor von Leitfähigkeit zu TDS – Einstellbar von 0.40 bis 1.00
- Wählbare Temperaturanzeige in °C/°F – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Speichern Sie bis zu 500 Datensätze; einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
- Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
- 500 Stunden Akkulaufzeit oder optionales Universalnetzteil verwenden
- Integriertes Stativ mit Wandmontage – Ermöglicht die einfache Messung oder Lagerung auf dem Labortisch
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH
- Bereich: -2.00 bis 16.00
- Auflösung: pH 0.01
- Genauigkeit: ±0.01 pH
- Kalibrierung: Bis zu 6 Punkte: USA, NIST, DIN oder benutzerdefiniert
mV
- Bereich: ±2000 mV
- Auflösung: 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
- Genauigkeit: ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- Kalibrierung: ±200 mV
Leitfähigkeit
- Bereich: 0 bis 200 mS; 0 bis 20 mS bei der Verwendung der COmBI03BW Sonde
- Auflösung: 0.01 μS bis 0.1 mS
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Kalibrierung: Automatisch/manuell; ein Punkt pro Bereich
TDS
- Bereich: 0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1.0)
- Auflösung: 0.01 ppm bis 0.1 ppt
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Kalibrierung: manuell; 1 Punkt/Bereich
Temperatur
- Bereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230.0 °F)
- Auflösung: 0.1 °C/°F
- Genauigkeit: ±0.5 °C; ±0.9 °F
- Kalibrierung: Offset in Schritten von 0.1, ±10 °C oder ±18 °F
Sonstige
- Anzeige: Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher: Speichert bis zu 500 Datensätze
- Ausgang: USB oder RS232
- Echtzeituhr: Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
- Temperaturkompensation: Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
- Stromversorgung: Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung); Netzteil (optional)
- Abmessungen (L x B x H): Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 Zoll (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 x 9 1/8 x 2 3/4 Zoll (23 x 23 x 7 cm
- Gewicht:Messgerät: 1 lb (0.5 kg), verpackt: 1.4 lbs. (0.7 kg)
Spezifikation
USB, RS232 | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
ORP, Salinität, Widerstandsfähigkeit, pH, Leitfähigkeit, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity | |
0 ppt bis 200 ppt | |
-10 °C bis +110 °C |
PC 450 Messgeräte-Kit: Messgerät, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, Leitfähigkeitszelle (K = 1.0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Kalibrierungslösungen | |
IP 67 | |
0 mS bis 200 mS, 0 mS bis 20 mS | |
0,01 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%