Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung
Sofortige RNase-Inaktivierung und RNA-Stabilisierung innerhalb von Geweben oder Zellen
Marke:  Invitrogen™ AM7022
651.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620036
  • 706.00 CHF / 75 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Ambion™, RNAlater
50 x 1,5 ml
Flüssig
RNAlater™ Stabilisierungslösung
RNA-Lagerreagenz
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM7022
Chargennummer2822276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7022
Chargennummer2822290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7022
Chargennummer2822106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7022
Chargennummer2812464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7022
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung > 50 x 1,5 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.