Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multiparameter-Messgerätekit
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651638
Beschreibung
Ihre All-in-One-Lösung für Forschungsaufgaben mit mehreren Parametern im Labor. Der Multi-Parameter Eutech PC 450 misst pH/mV/Leitfähigkeit/Gesamtgelöste Feststoffe/Salinität/Temperatur. Es kann mit einer einzelnen pH/Con-Sonde oder separaten pH- und Leitfähigkeitssonden verwendet werden.
Eigenschaften
- Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
- Wechseln Sie zwischen pH-Wert, mV, Leitfähigkeit, TDS und Salinität mit nur einem Knopfdruck.
- Großes, hintergrundbeleuchtetes, benutzerdefiniertes Display – Ermöglicht die Anzeige von Messungen mit Temperatur
- Grip-Clip™ Schnell und einfach getrennte pH- und Leitfähigkeitselektroden gleichzeitig an Ihrem Probenbehälter oder Becher befestigen
- Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
- Automatische Puffererkennung: Identifiziert automatisch den richtigen pH-Puffer für eine schnelle Kalibrierung
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Intuitive, benutzerfreundliche Symbole – Elektrodenstatus zeigt pH-Anstieg oder Zellkonstante an
- Auto-Range-Leitfähigkeit von 0 bis 199.9 ms in fünf Bereichen – mit bis zu fünf Kalibrierungspunkten
- Wählbare Zellkonstante – 0.10, 1.00 oder 10.0
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient – von 0.00 bis 10.00 % pro C
- Konversionsfaktor von Leitfähigkeit zu TDS – Einstellbar von 0.40 bis 1.00
- Wählbare Temperaturanzeige in C/F – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Speichern Sie bis zu 500 Datensätze; einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
- Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – erfüllt die Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
- 500 Stunden Akkulaufzeit oder optionales Universalnetzteil verwenden
- Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
Spezifikation
USB oder RS232 | |
±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
±1 % des Endwertes | |
Bis zu 6 Punkte: USA, NIST, DIN oder benutzerdefiniert | |
Kombinationskit für PC 450 Messgerät: Messgerät, pH/Con/ATC-Kombinationselektrode, zwei AA-Batterien, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Kalibrierungslösungen | |
IP 67 | |
0 bis 200 mS; 0 bis 20 mS bei der Verwendung der COMBI03BW Sonde | |
minus 2.00 bis 16.00 pH | |
pH 0.01 | |
Speichert bis zu 500 Datensätze | |
0.01 μS bis 0.1 mS | |
0.01 ppm bis 0.1 ppt | |
14.0 bis 230.0 °F | |
Messgerät: 7 7/8 in x 3 1/8 in x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm) | |
Messgerät: 0.5 kg |
±1 % des Endwertes | |
±0,01 | |
Automatisch/manuell; ein Punkt pro Bereich | |
Temperatur Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
pH, ORP, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity | |
±2000 mV | |
0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1,0) | |
-10,0 °C° bis +110,0 °C° | |
Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung); Netzteil (optional) | |
0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über | |
±0.5 °C/ ±0.9 °F | |
0.1 °C/°F | |
Messgerät: 1 lbs. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31