Learn More
BD BD FACS Shutdown Solution, 1 PCE,5Liter
Zur Verwendung mit FACS™ Durchflusszytometersytemen. BD™ FACS™ Shutdown Solution spült Systemkomponenten, um Reinigungslösungsrückstände zu entfernen. Bietet eine gründlichere Reinigung als reines destilliertes Wasser. Wird für die häufige Verwendung in einer Großpackung geliefert.
Marke: BD 334224
Beschreibung
Um eine konsistente Gerätefunktion zu gewährleisten, reinigen und spülen Sie das Gerät immer, bevor Sie es am Ende des Tages und unmittelbar nach dem Durchlauf viskoser Proben oder Farbstoffe ausschalten, wie Propidiumiodid (PI), Acridinorange oder Thiazolorange.
- Schmelzpunkt: 0 °C
- Siedepunkt: 100 °C
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1 g/cm3
- Wasserlöslich
Spezifikation
Klar | |
Flüssig | |
Wasser (99.79 %), 2-Phenoxyethanol (0.20 %), Natriumbenzoat (0.01 %) |
Spüllösung | |
5 l |