Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 2700 Multiparameter-Messgerät
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
1919.55 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11523865
|
Thermo Scientific™
01X543906 |
Eutech PC 2700 Messgerät mit pH-Elektrode (ECFG73711B), Leitfähigkeitselektrode (CONSEN921D), ATC-Sonde (PH5TEMB1P), integriertem Elektrodenhalter und 1/24 VAC-Adapter, RS232 Kabel und pH-Elektrodennachfülllösung |
1919.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ihre All-in-One-Lösung für Forschungsaufgaben mit mehreren Parametern im Labor. Das Eutech™ PC2700 Multiparameter-Messgerät ist präzise, zuverlässig und intuitiv mit anwenderfreundlichen Funktionen. Das Messgerät verfügt über einen Bildschirm mit mehreren Daten: Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierpunkte, Datum und Uhrzeit sowie gewünschte Messparameter. PC2700 misst pH, ORP, ION, Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Resistenz.
Eigenschaften
- Wählen Sie automatische Kalibrierung mit voreingestellten Werten für eine schnelle und einfache Kalibrierung oder manuelle Mehrpunktkalibrierung für eine höhere Genauigkeit
- Einfache Standardisierung mit automatischer Standardisierung – erkennt den genauen Zellkonstantenwert Ihrer Elektroden mit nur einem Knopfdruck
- Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Enthält eine leistungsstarke 4-Zell-Leitfähigkeitssonde
- Schnelle, einfache Elektrodendiagnose mit der Anzeige der effektiven Zellkonstanten
- Der nichtflüchtige Speicher beinhaltet bis zu 500 Datenpunkte – Zeit- und Datumsstempel, um die GLP-Konformität zu gewährleisten
- Bidirektionale RS232-Schnittstelle für eine einfache Datenübertragung auf den Computer
- Alarm wegen Kalibrierfälligkeit – keine überfälligen Kalibrierungen mehr!
- Automatische Protokollierungsfunktion für eine komfortable, kontinuierliche Überwachung
- Alarmsignale begrenzen, wenn der Messwert außerhalb des Bereichs liegt
- Kennwortschutz für Einrichtung und Kalibrierung
Anwendungen
- Wasserqualitätsanalyse
- Zur Prüfung von Metalloberflächen
- Lösungen
- Kühlturm-Wasser
- Feuchtmittel zum Drucken
- Boilerwasser
- Salzlake
- Bohrschlamm
- Spühltanks
- Teiche
- Verschmutzungskontrolle
- Rezirkulierungssysteme
- Abwasser
- Industrielle Prozesssysteme
- Allgemeine Verwendung in Laboren
- Titration
- Qualitätssicherung
- Ökologische Studien
- Lebensmittelverarbeitung
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH
- Bereich: -2.000 bis 20.000
- Auflösung: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
- Genauigkeit: ±0.002 pH + 1 LSD
- Kal. Punkte: Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
- Puffersätze: USA, NIST, DIN, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzerdefiniert
ORP
- Bereich: ±2000.0 mV
- Rel.mV-Bereich: ±2000.0 mV
- Auflösung: 0.1 mV
- Genauigkeit: ±0.2 mV
ION
- Konzentration: 0.001 bis 19999 ppm (±2000 mV)
- Auflösung: 2 oder 3 Stellen
- Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalent); 1 % des Endwertes (bivalent)
- Kal. Punkte: 2 bis 8
Leitfähigkeit
- Bereich: 0.050 μS bis 500.0 mS
- Auflösung: 0.01 / 0.1 μS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Kal. Punkte: Max. 5
- Zellkonstante: 0.010 bis 10.000
TDS
- Bereich (abhängig vom TDS-Faktor): 0.050 ppm bis 500 ppt (@ TDS-Faktor 1.00)
- Auflösung: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Kal. Punkte: Max. 5
Salinität
- Bereich: 0.0 bis 80.0 ppt
- Auflösung: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
Widerstandsfähigkeit
- Bereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
- Auflösung: 0.01 / 0.1 Ohm ; 0.001 / 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
Temperatur
- Bereich (Messgerät): 0.0 bis 100.0 °C / 32.0 bis 212.0 °F
- Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °F
- Genauigkeit: ±0.3 °C / ±0.5 °F
- Koeffizient (pro C): Linear & rein ; 0.000 bis 10.000 %
- Normierung: 15.0 bis 30.0 °C / 59.0 bis 86.0 °F
- Kompensierung: ATC /mTC
- Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SmPS)
Spezifikation
RS232 | |
-2,000 bis 20,000 |