Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 6+ ECDO601PLUSK Messgerät für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X370114
734.43 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messgeräte und Sonden für gelösten Sauerstoff messen die Menge des in einer Lösung gelösten, gasförmigen Sauerstoffs. Theoretisch hängt die Menge des gelösten Sauerstoffs in einer Lösung von 3 Faktoren ab – Temperatur, Salinität und Atmosphärendruck. Für die Messung von gelöstem Sauerstoff ist eine spezielle DO-Elektrode erforderlich, die aus einer Anode, einer Kathode, einer Elektrolytlösung und einer gasdurchlässigen Membran besteht.
Das Eutech™ DO 6+ Messgerät für gelösten Sauerstoff ECDO601 PLUSK wird mit 1 m Kabelelektrode ECDO6HANDY3M, 2 montiertem Membrandeckelgehäusen, 1 Elektrolyt Nachfüllung (10 ml) und Tragesatz geliefert.
Merkmale:
- Benutzeranpassung für die Flexibilität des Benutzers, z. B. Umschalten zwischen verschiedenen Modi von ppm, mg/l bis % Sättigung, Anzeige der Elektrodendiagnose usw.
- Die Kalibrierung kann bei 100 % und/oder 0 % und mg/l oder ppm mit einer bekannten Lösung durchgeführt werden
- Die automatische Temperaturkompensation (ATC) garantiert höchste Genauigkeit bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen
- Die galvanische Zelle ermöglicht sofortige Messungen, erzeugt schnelle Reaktionen und eliminiert Polarisation; benötigt nur minimale Wartung
- Automatische Kompensation von Salinität und barometrischem Druck nach manueller Eingabe für erhöhte Genauigkeit
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige zu erleichtern
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
Spezifikation
Eutech DO 6+ Messgerät für gelösten Sauerstoff mit 1 m Kabel, Elektrode ECDO6HANDY3M, Gehäuse mit 2 montierten Membrankappen, 1 Nachfüllelektrolyt (10 ml) und Tragekit-Set | |
500 bis 1499 mmHg oder 66,6 bis 199,9 kPA | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0.3 °C (0.5 °F) | |
0 bis 20.00 mg/l oder ppm | |
0.1 % | |
0.0 bis 200/0 % | |
32 °F bis 122 °F | |
4 x 1.4 V-Batterien |
Selbstdiagnose; Elektrodeneigenschaften; Halten und automatisches Ausschalten nach 20 Minuten | |
Bis zu 2 Kalibrierpunkten; 100 % in Luft und/oder 0 % in bekannter Lösung | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
LCD | |
Automatische Korrektur nach manueller Eingabe | |
0.0 bis 50.0 ppt | |
0.1 % | |
>700 Stunden | |
±1.5 % des Endwertes |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31