Learn More
Europium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
57.00 CHF - 206.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14913-20-3 |
---|---|
Summenformel | EuO4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.93 |
MDL-Nummer | MFCD05664261 |
InChI-Schlüssel | KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate |
PubChem CID | 16217374 |
SMILES | [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11364987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041989.03 |
1 g |
57.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11354987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041989.06 |
5 g |
206.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium finds application in optical coating and thin film application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14913-20-3 | |
246.93 | |
KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K | |
16217374 |
EuO4P | |
MFCD05664261 | |
europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate | |
[Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Spezifikation
Europium(III) phosphate hydrate | |
Stückchen und Pulver | |
EuO4P | |
MFCD05664261 | |
Insoluble in water. | |
[Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O | |
246.93 | |
246.93 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
14913-20-3 | |
(REO) | |
EuPO4·xH2O | |
europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate | |
KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K | |
Europium(3+);phosphat;hydrat | |
16217374 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-901-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern