Learn More
Europium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364987
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364987
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11364987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041989.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
Europium finds application in optical coating and thin film application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-20-3
Summenformel EuO4P
Molekulargewicht (g/mol) 246.93
MDL-Nummer MFCD05664261
InChI-Schlüssel KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16217374
SMILES [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) phosphate hydrate
Physikalische Form Stückchen und Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel EuPO4·xH2O
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Europium(3+);phosphat;hydrat
Formelmasse 246.93 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number041989.06,041989.03
ChargennummerE07S048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041989.06,041989.03
ChargennummerK18U037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041989.06,041989.03
ChargennummerZ19E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041989.06,041989.03
ChargennummerT09E069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041989.06,041989.03
Name des Produkts
Europium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >