Learn More
Europium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
139.00 CHF - 1410.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-96-9 |
---|---|
Summenformel | Eu2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 351.93 |
MDL-Nummer | MFCD00010997 |
InChI-Schlüssel | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- |
PubChem CID | 159371 |
IUPAC-Name | Europium(3+);Sauerstoff(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11301049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011300.06 |
5 g |
139.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011300.14 |
25 g |
523.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011300.22 |
100 g |
1410.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1308-96-9 | |
351.93 | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
159371 | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
Europium(3+);Sauerstoff(2-) |
Spezifikation
Europium(III) oxide | |
1308-96-9 | |
Pulver | |
Eu2O3 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
Europium(3+);Sauerstoff(2-) | |
159371 | |
Hygroskopisch | |
7.42g/cm3 |
2291°C | |
Weiß | |
99.9% (REO) | |
MFCD00010997 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] | |
351.93 | |
351.92 | |
White powder or chunks |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen