Learn More
Europium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2291°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 351.92 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | White powder or chunks |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q04I002 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
S04E038 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
U18H052 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
A17X013 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
B20L22A | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |