Learn More
Europium(III)-oxid, Nanopulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
160.00 CHF - 562.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Summenformel Eu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
MDL-Nummer MFCD00010997
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
IUPAC-Name Dieuropium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479860
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044667.06
5 g
160.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11489860
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044667.14
25 g
562.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Europium oxide nanopowder acts as phosphors for lamps. It is used as a fluorescent label in immunoassay for atrazine. It is also used in color TV, X-ray, glass, crystal and other luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Europium(III)-oxid, Nanopulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals