Learn More
Europium(III)-oxid, Nanopulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479860
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-oxid, Nanopulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479860
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11479860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044667.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium oxide nanopowder acts as phosphors for lamps. It is used as a fluorescent label in immunoassay for atrazine. It is also used in color TV, X-ray, glass, crystal and other luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Summenformel Eu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
MDL-Nummer MFCD00010997
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159371
IUPAC-Name Dieuropium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium (III) oxide
Schmelzpunkt 2291°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3904
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 351.92
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number044667.06,044667.14
ChargennummerS13K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number044667.06,044667.14
ChargennummerR28K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044667.06,044667.14
ChargennummerR05J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number044667.06,044667.14
ChargennummerQ20I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number044667.06,044667.14
Name des Produkts
Europium(III)-oxid, Nanopulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >