Learn More
Europium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10056333
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056333
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10056333
Marke: Thermo Scientific Acros 193020250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Summenformel Eu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
MDL-Nummer MFCD00010997
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) oxide
Farbe Weiß bis Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Eu2O3
Merck Index 10, 3854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Europium(3+);Sauerstoff(2-)
Formelmasse 351.91
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 7.42
Dichte 7.4200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number193020050,193020250,193020010
ChargennummerA0454375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
ChargennummerA0424957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
ChargennummerA0451349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
ChargennummerA0438746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Produktidentifikator
  • Europium(III) oxide
Name des Produkts
Europium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >