Learn More
Europium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-76-0 | Cl3Eu | 258.31 g/mol
117.00 CHF - 1300.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-76-0 |
---|---|
Summenformel | Cl3Eu |
Molekulargewicht (g/mol) | 258.31 |
MDL-Nummer | MFCD00010994 |
InChI-Schlüssel | NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g |
PubChem CID | 9859933 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.03 |
1 g |
117.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.06 |
5 g |
376.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11455050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.14 |
25 g |
1300.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium(III) chloride is used as a starting material for the preparation of other europium salts. It is also used in preparation of europium(II)chloride by reduction in a gold boat using hydrogen gas. Further, it is also used to prepare organometallic compounds of europium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10025-76-0 | |
258.31 | |
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K | |
9859933 |
Cl3Eu | |
MFCD00010994 | |
acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3] |
Spezifikation
Europium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Pulver | |
Cl3Eu | |
14,3904 | |
Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3] | |
258.31 | |
258.32 | |
Ampulle |
850°C | |
10025-76-0 | |
(REO) | |
MFCD00010994 | |
acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g | |
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K | |
Europium(3+);trichlorid | |
9859933 | |
99.99% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-040-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LE7525000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern