Learn More
Europium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Europium(III) chloride is used as a starting material for the preparation of other europium salts. It is also used in preparation of europium(II)chloride by reduction in a gold boat using hydrogen gas. Further, it is also used to prepare organometallic compounds of europium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 850°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,3904 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran. |
IUPAC-Name | Europium(3+);trichlorid |
Formelmasse | 258.32 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W01J052 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
Z01H011 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
X08F056 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
F17N22 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
A19L23 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 035738.06,035738.03,035738.14 |