Learn More
Europium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
EuCl3·xH2O
58.93 CHF - 639.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel EuCl3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00010994
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311039
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011297.03
1 g
58.93 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11301039
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011297.06
5 g
170.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11391029
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011297.14
25 g
639.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
EuCl3·xH2O
MFCD00010994
Spezifikation
Europium(III) chloride hydrate
Kristallin
EuCl3·xH2O
Soluble in water.
Geruchsneutral
Yellow crystalline
Gelb
99.99% (REO)
MFCD00010994
258.32 (Anhydrous)
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-040-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Europium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™