Learn More
Europium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11391029
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11391029
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11391029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011297.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
EuCl3·xH2O
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel EuCl3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00010994
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) chloride hydrate
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 258.32 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Yellow crystalline
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number011297.06,011297.03,011297.14
ChargennummerF12R047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011297.06,011297.03,011297.14
ChargennummerQ24D005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011297.06,011297.03,011297.14
ChargennummerW22H010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011297.06,011297.03,011297.14
ChargennummerZ04E012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011297.06,011297.03,011297.14
Name des Produkts
Europium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >