Learn More
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
47.64 CHF - 503.51 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13759-92-7 |
---|---|
Summenformel | Cl3Eu·6H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 366.4 |
MDL-Nummer | MFCD00149701 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10786233
|
Thermo Scientific Acros
193010010 |
1 g | Glasflasche |
47.64 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10625082
|
Thermo Scientific Acros
193010050 |
5 g | Glasflasche |
169.85 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10529633
|
Thermo Scientific Acros
193010250 |
25 g | Glasflasche |
503.51 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
13759-92-7 | |
Cl3Eu·6H2O | |
366.4 | |
MFCD00149701 |
Spezifikation
Europium(III) chloride hexahydrate | |
13759-92-7 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen | |
Cl3Eu·6H2O | |
MFCD00149701 | |
10, 3854 | |
366.4 | |
99.99% | |
4.89 |
850.0°C | |
Weiß | |
39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry) | |
EuCl3·6H2O | |
15,186 | |
Solubility in water: soluble | |
366.4 | |
Spurenmetallbasis | |
4.8900g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Europium(III) chloride hexahydrate