Learn More
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10786233
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786233
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10786233
Marke: Thermo Scientific Acros 193010010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13759-92-7
Summenformel Cl3Eu·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 366.4
MDL-Nummer MFCD00149701
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 850.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Strukturformel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 366.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.89
Dichte 4.8900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Europium(III) chloride hexahydrate
Name des Produkts
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >