Learn More
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) carbonate hydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (REO) |
Formelmasse | 483.95 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | White powder |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R12J013 | Analysenzertifikat | 24/05/2023 | 013212.03 |
I03M17 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013212.03,013212.14,013212.06 |
I20X028 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013212.03,013212.14,013212.06 |
D26K13 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013212.03,013212.14,013212.06 |