Learn More
Europium(II)-bromid, weißes, kristallines Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490720
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(II)-bromid, weißes, kristallines Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490720
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044431.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311.772 g/mol
Europium(II) bromide is used in water treatment, chemical analysis and in certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13780-48-8
Summenformel Br2Eu
Molekulargewicht (g/mol) 311.772
MDL-Nummer MFCD01076548
InChI-Schlüssel PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 53249294
IUPAC-Name Europium(2+);dibromid
SMILES [Br-].[Br-].[Eu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(II) bromide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 311.77
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU18J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number044431.06,044431.03,044431.14
ChargennummerS14J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number044431.06,044431.03,044431.14,044431
ChargennummerN20J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044431.06,044431.03,044431.14
ChargennummerH28U048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044431.06,044431.03,044431.14
ChargennummerG16U044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044431.06,044431.03,044431.14
Name des Produkts
Europium(II)-bromid, weißes, kristallines Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >