Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter
Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden. Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt.
24.50 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Typ | Lagerbox |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Grau |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17226870
|
MULTIROIR
AESDEG43/22HG |
400 x 300 x 220 mm | N/A | |||||||
17236870
|
MULTIROIR
AESDEG43/32HG |
400 x 300 x 320 mm |
29.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17246870
|
MULTIROIR
AESDEG64/12HG |
600 x 400 x 120 mm | N/A | |||||||
17256870
|
MULTIROIR
AESDEG64/17HG |
600 x 400 x 170 mm | N/A | |||||||
17266870
|
MULTIROIR
AESDEG64/22HG |
600 x 400 x 220 mm | N/A | |||||||
17276870
|
MULTIROIR
AESDEG64/27HG |
600 x 400 x 270 mm | N/A | |||||||
17286870
|
MULTIROIR
AESDEG64/32HG |
600 x 400 x 320 mm | N/A | |||||||
17296870
|
MULTIROIR
AESDEG64/42HG |
600 x 400 x 420 mm | N/A | |||||||
17206880
|
MULTIROIR
AESDEG86/42HG |
800 x 600 x 420 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Material: Polypropylen 2 integrierte ergonomische Griffe
- Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden
- Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt
Spezifikation
Lagerbox | |
Polypropylen | |
Grau | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter