Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter
Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden. Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt.
Marke:  MULTIROIR AESDEG64/42HG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17296870
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Behälter nach ESD-EU-Norm
  • Material: Polypropylen mit 2 integrierten ergonomischen Griffen
  • Vereinfachte Reinigung durch glatte Innenwände
  • Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
Grau
BP6420 K
Polypropylen
Rechteckig
600 x 400 x 420 mm