Learn More
Ethynylmagnesiumchlorid, 0.5M-Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
73.06 CHF - 263.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 65032-27-1, 108-88-3, 109-99-9
Summenformel C2HClMg
Molekulargewicht (g/mol) 84.79
MDL-Nummer MFCD00075343
InChI-Schlüssel YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 2734899
IUPAC-Name magnesium(2+) acetylene chloride
SMILES Cl[Mg]C#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10629204
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
388951000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
73.06 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10085792
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
388958000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
263.31 CHF
800 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ethynylmagnesiumchlorid, 0.5M-Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals