Learn More
Ethynylmagnesiumchlorid, 0.5M-Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10629204
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethynylmagnesiumchlorid, 0.5M-Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10629204
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10629204
Marke: Thermo Scientific Acros 388951000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65032-27-1, 108-88-3, 109-99-9
Summenformel C2HClMg
Molekulargewicht (g/mol) 84.79
MDL-Nummer MFCD00075343
InChI-Schlüssel YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 2734899
IUPAC-Name magnesium(2+) acetylene chloride
SMILES Cl[Mg]C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynylmagnesium chloride
Farbe Braun
Namenshinweis 0.6M solution in THF/Toluene
Strukturformel HC≡CMgCl
Konzentration 4 to 6%
Dichte 0.9600g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 84.79
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.96
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number388951000,388958000
ChargennummerA0450382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number388951000,388958000
ChargennummerA0401433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog Number388951000,388958000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethynylmagnesium chloride, 0.6M solution in THF/toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethynylmagnesiumchlorid, 0.5M-Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >