Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, 99+%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
Schmelzpunkt | 252.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C) |
Verlust bei Trocknung | 11.4% max. (200°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 101% (On dry substance) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15, 3565 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465869 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 147850050,147855000,147850010,147851000 |
A0460697 | Analysenzertifikat | 08/03/2024 | 147850050,147855000,147850010,147851000 |
A0455923 | Analysenzertifikat | 28/08/2023 | 147850050,147855000,147850010,147851000 |
A0453477 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 147850050,147855000,147850010,147851000 |
A0401588 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 147850050,147855000,147850010,147851000 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.