Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, 99+%, ACS-Reagenz
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
Hinweise zur Zersetzung | >252°C |
Schmelzpunkt | 252.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
pH | 4.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Fieser | 01,373 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
B0157083 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | 409975000,409970025,409971000 |
B0156748 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | 409975000,409970025,409971000 |
B0155868 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 409975000,409970025,409971000 |
B0155476 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 409975000,409970025,409971000 |
B0155133 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 409975000,409970025,409971000 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.