Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99%, rein Artikelnummer.: 10704611
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99%, rein
Artikelnummer. 10704611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10704611
Marke: Thermo Scientific Chemicals 118430010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Schmelzpunkt 220,0 °C
Farbe Weiß
pH ∼2 bis 3 (ges. Lös. wässr. Lös.)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 1 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15,3565
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Formelmasse 292.23
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number118430050,118430010,118432500
ChargennummerA0469210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number118430050,118430010,118432500
ChargennummerA0453447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number118430050,118430010,118432500
ChargennummerA0467038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number118430050,118430010,118432500
ChargennummerA0453447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number118430050,118430010,118432500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99%, rein >