Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99%, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Schmelzpunkt | 220,0 °C |
Farbe | Weiß |
pH | ∼2 bis 3 (ges. Lös. wässr. Lös.) |
Flammpunkt | >100°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Complexometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Menge | 250 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99%, rein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur