Learn More
Ethylenglykoldimethylether, ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
103.52 CHF - 2232.11 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Schmelzpunkt -69.0°C
Namenshinweis Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10396550
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
118455000
500 mL Glasflasche
103.52 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10696682
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
118450010
1 L Glasflasche
170.85 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10606692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
118450025
2.5 L Glasflasche
326.63 CHF
2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10247752
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
118450250
25 L Metallfass
2232.11 CHF
25 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykoldimethylether, ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals