Learn More
Ethylenglykoldimethylether, ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606692
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykoldimethylether, ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10606692
Marke: Thermo Scientific Acros 118450025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Schmelzpunkt -69.0°C
Namenshinweis Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Dichte 0.8670g/mL
Siedepunkt 84.0°C to 86.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3785 to 1.3805
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.867
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH3
Viskosität 1.1 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 467
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Merck Index 15, 3245
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number118450025,118450010,118450250,118455000
ChargennummerA0466238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number118450025,118450010,118450250,118455000
ChargennummerA0454286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number118450025,118450010,118450250,118455000
ChargennummerA0399540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number118450025,118450010,118450250,118455000
ChargennummerA0399541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number118450025,118450010,118450250,118455000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykoldimethylether, ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >