Learn More
Ethylenglycol-Dimethyl-Ether, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
79.40 CHF - 417.08 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol dimethyl ether |
---|---|
Schmelzpunkt | -69.0°C |
CAS | 110-71-4 |
Dichte | 0.8670g/mL |
Siedepunkt | 84.0°C to 86.0°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11904731
|
Thermo Scientific Acros
442981000 |
100 mL |
79.40 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11994721
|
Thermo Scientific Acros
442980010 |
1 L |
417.08 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ethylene glycol dimethyl ether | |
110-71-4 | |
84.0°C to 86.0°C | |
1.3785 to 1.3805 | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane | |
99.5% |
-69.0°C | |
0.8670g/mL | |
−6°C | |
0.867 | |
1.1 mPa.s (20°C) | |
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
90.12 | |
extra trocken, über Molekularsieb |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-HinweisGesundheitsschädlich bei Einatmen.Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbart.Verursacht Hautreizungen.Kann explosive Peroxide bilden.
GHS P-HinweisBeachten Sie vor der Verwendung besondere Anweisungen.BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und dort halten. Bei Unwohlsein ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt aufsuchen.Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Gefahr
- Ethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.