Learn More
Ethylenglycol-Dimethyl-Ether, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol dimethyl ether |
Schmelzpunkt | -69.0°C |
CAS | 110-71-4 |
Dichte | 0.8670g/mL |
Siedepunkt | 84.0°C to 86.0°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | −6°C |
Brechungsindex | 1.3785 to 1.3805 |
Relative Dichte | 0.867 |
Strukturformel | CH3OCH2CH2OCH3 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539918 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | 442981000,442980010 |
2539914 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | 442981000,442980010 |
2529451 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 442981000,442980010 |
2529455 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 442981000,442980010 |
2420101 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | 442981000,442980010 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.