Learn More
Ethylenglykol-Dimethylether, 99 %, ExtraDry, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 610351000
105.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ethylenglykoldimethylether | |
128-37-0 | |
84.0 °C bis 86.0 °C | |
–6 °C (–42.8 °F) | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
99% | |
Dampfdruck: 64 hPa bei 20 °C | |
Max. 50 ppm | |
15, 3245 | |
90.12 | |
extra trocken |
-69 °C | |
0.8670 g/ml | |
100 ml | |
Test bestanden | |
1.3785 bis 1.3805 | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
01, 467 | |
01,267, 02,143, 16,229 | |
Ethylenglycoldimethylether, Dimethyl-Cellosolve, Ethan, 1,2-Dimethoxy, Dimethoxyethan, 2,5-Dioxahexan, Glycoldimethylether, Ethylendimethylether, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
≥ 99 % |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.