Learn More
Ethylenglykol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10125750
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125750
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10125750
Marke: Thermo Scientific Acros 295530010
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.1130g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.113
Strukturformel HOCH2CH2OH
Viskosität 21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 465
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2531350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Chargennummer1920718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Chargennummer1988887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Chargennummer1990406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Chargennummer1902507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >