Learn More
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ Artikelnummer.: 15640690
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640690
1 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15640690
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 037501L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
pH Neutral
Schmelzpunkt -12 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 197 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.153
Flammpunkt 111 °C (231.8 °F)
Zündpunkt 752 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.431
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0.08 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN3082
Beilstein 505945
Formelmasse 62.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ >